Dichloorazvnzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
8.03541.0005EA 33.1 EUR
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
Dichloorazvnzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dichloorazvnzuur
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Kookpunt: 194
Smeltpunt: ∼–4 °C
Dichtheid: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004223
CAS nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -4 °C
Molar Mass 128.94 g/mol
Boiling Point 192 °C decomposes
Vapor Pressure 0.19 hPa (20 °C)
Flash Point 1.4642 (20 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C)