1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilised, liquid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper
L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 37.9 EUR
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilised, liquid
1-Chloro-2-iodoethane
Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453
Formule: C₂H₄ClI
Kookpunt: 61…62 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 2,088
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041453
CAS nummer: 624-70-4