2-Chloroethyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11604.03
L11604.06
L11604.03EA
29.4
EUR
L11604.03
L11604.06
2-Chloroethyl isothiocyanate ≥97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 6099-88-3
Molecular Formula: ClCH2CH2NCS
Formula Weight: 121.59
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 79-80°/13mm
Beilstein Reference: 605585
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041125
Formule:
C₃H₄ClNS MW: 121.59 g/mol Kookpunt: 79…80 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1.265 Vlampunt: 96 °C (205 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041125 CAS nummer: 6099-88-3 ADR: 8 III |