Chloralhydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
K318.1 K318.2
ROTHK318.1EA 139 EUR
ROTHK318.1 ROTHK318.2
Chloralhydraat
Chloralhydraat
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
Kookpunt: 97,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52 °C
Dichtheid: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044479
CAS nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM