3-Methoxypropiononitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
257441000
257445000
257440025
ACRO257441000EA
25.3
EUR
ACRO257441000
ACRO257445000
ACRO257440025
3-Methoxypropiononitrile 98%
3-Methoxypropiononitrile
Formule:
C₄H₇NO Kookpunt: 164…165 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,938 g/cm³ Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001958 CAS nummer: 110-67-8 EINECS: 203-790-7 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |