Sebaconitrile 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
B23010.06 B23010.14
B23010.06EA 23.1 EUR
B23010.06 B23010.14
Sebaconitrile 95%
Sebaconitrile
Purity: 95% CAS No.: 1871-96-1 Molecular Formula: NC(CH2)8CN Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 4-8° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1750739 MDL No.: MFCD00019900
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Kookpunt: 199…200 °C
Smeltpunt: 4…8 °C
Dichtheid: 0,910
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019900
CAS nummer: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0