2-Octanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Octan-2-one
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
A11643.AKEA 29.5 EUR
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
2-Octanone ≥98%
2-Octanone
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Formule: C₈H₁₆O
Kookpunt: 172…173 °C
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0,819
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009540
CAS nummer: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4711