2-Undecanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17659.0E
A17659.22
A17659.36
A17659.0EEA
358
EUR
A17659.0E
A17659.22
A17659.36
2-Undecanone ≥98%
2-Undecanone
Purity: 98%
CAS No.: 112-12-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCH3
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1749573
Merck Reference: 14,6104
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009583
Formule:
C₁₁H₂₂O Kookpunt: 228 °C Smeltpunt: 11…13 °C Dichtheid: 0,825 Vlampunt: 89 °C (192 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009583 CAS nummer: 112-12-9 EINECS: 203-937-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6104 |