Di-tert-butyl pyrocarbonate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01692.1 SB01692.10 SB01692.50
MAYBSB01692.1EA 0 EUR
MAYBSB01692.1 MAYBSB01692.10 MAYBSB01692.50
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20…23 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008805
CAS nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM