Diethyl pyrocarbonate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
A0881.0020 A0881.0100
A0881.0020EA 91.9 EUR
A0881.0020 A0881.0100
Diethyl pyrocarbonate
Diethyl pyrocarbonate
Formule: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Kookpunt: 93
Dichtheid: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 69
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009106
CAS nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088