Diethyl pyrocarbonate
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
18835.01
18835.02
SERA18835.01EA
62
EUR
SERA18835.01
SERA18835.02
Diethyl pyrocarbonate
Diethyl pyrocarbonate
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162.14 g/mol Kookpunt: 93 Dichtheid: 1.123 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 69 Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00009106 CAS nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |