Sodium pyruvate, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 59.9 EUR
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
Sodium pyruvate, Millipore®
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Smeltpunt: 220…230 °C
Dichtheid: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002586
CAS nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4