Sodium pyruvate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8793.1 8793.2
ROTH8793.1EA 0 EUR
ROTH8793.1 ROTH8793.2
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Smeltpunt: 220…230 °C
Dichtheid: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002586
CAS nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4