Sodium pyruvate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
15220.01 15220.03 15220.04
SERA15220.01EA 22 EUR
SERA15220.01 SERA15220.03 SERA15220.04
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110.04 g/mol
Smeltpunt: 220…230 °C
Dichtheid: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002586
CAS nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4