2-Oxoglutaric acid
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
1.05194.0025EA 54.4 EUR
1.05194.0025 1.05194.0100 1.05194.1000 1.05194.9010
2-Oxoglutaric acid
2-Oxoglutaric acid
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004165
CAS nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320