1,1-Dimethoxyacetone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24988.22
B24988.36
B24988.22EA
36.1
EUR
B24988.22
B24988.36
1,1-Dimethoxyacetone ≥97%
1,1-Dimethoxyacetone
Purity: 97+%
CAS No.: 6342-56-9
Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -57°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008758
Formule:
C₅H₁₀O₃ Kookpunt: 133…135 °C Smeltpunt: –57 °C Dichtheid: 0,998 Vlampunt: 34 °C (93 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008758 CAS nummer: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |