4,4-Dimethoxybutanone ≥90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 344 EUR
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimethoxybutanone ≥90%, tech.
4,4-Dimethoxybutanone
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formule: C₆H₁₂O₃
Kookpunt: 170…172 °C
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 0,996
Vlampunt: 57 °C (134 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008789
CAS nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III