Acetylchloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3890
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Formule:
C₂H₃ClO Kookpunt: 50…52 °C Smeltpunt: –112 °C Dichtheid: 1,104 Vlampunt: 4 °C (39 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000719 CAS nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 14,85 |