Acetylchloride for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 21.3 EUR
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Acetylchloride for synthesis
Acetylchloride
Formule: C₂H₃ClO
Kookpunt: 50,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 5 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000719
CAS nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,00087
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable