Propionylchloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 24.9 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylchloride 98%
Propionylchloride
Formule: C₃H₅ClO
Kookpunt: 77…79 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –94 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000745
CAS nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %