N,N-Dimethylaceetamide ≥99.5% for HPLC
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22916.K2EA 104 EUR
22916.K2
N,N-Dimethylaceetamide ≥99.5% for HPLC
N,N-Dimethylaceetamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Kookpunt: 165…166 °C
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 0,940
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008686
CAS nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3227
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg