Microarray-objectglaasjes, MULTIVIEW®
Leverancier: Enzo Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MULTIVIEW®
ALEXADI9500200025EA 1010 EUR
ALEXADI9500200025 ENZOADI9500200025 ALEXADI9500200005 ENZOADI9500200005 ALEXADI9500200050 ENZOADI9500200050
Microarray-objectglaasjes, MULTIVIEW®
Object- en dekglaasjes Microarray objectglaasjes
Deze microarray-objectglaasjes met elf menselijke weefselmonsters omvatten placenta, lever, amandelen, dikke darm, huid, hersenen, borst (fibroadenoom), prostaat, schildklier, nier en eileider.
  • Monster- en objectglaasjesvoorbereiding met hoge consistentie voor minder onderhoud
  • Gefixeerd in formaline en paraffine ingebed
  • De coupes worden op een SuperFrost Plus-schuif geplaatst
  • Kernen zijn ongeveer 2 mm in diameter
  • Weefselcoupes zijn 3 µm dik
Geschikt voor gebruik met gangbare FFPE-weefselprotocollen als snelle screeningtools voor de optimalisatie of validatie van kleuringen in een breed spectrum van immunohistochemische procedures.