N,N-Dimethylformamide
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
39756.01 39756.02
SERA39756.01EA 32 EUR
SERA39756.01 SERA39756.02
N,N-Dimethylformamide
N,N-Dimethylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Kookpunt: 153
Smeltpunt: –61 °C
Dichtheid: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57.5 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
Bereik: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM