Formamide ≥99.5% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
14835.30EA
73.5
EUR
14835.30
14835.A1
14835.D6
Formamide ≥99.5% ACS
Formamide
Formule:
HCONH₂ MW: 45,04 g/mol Kookpunt: 210 °C Smeltpunt: 2 °C Dichtheid: 1,134 Vlampunt: 154 °C (310 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007941 CAS nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 14,4237 |