Formamide 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Carbamaldehyde
A2156.0500
A2156.1000
A2156.0500EA
74.3
EUR
A2156.0500
A2156.1000
Formamide 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Formamide
- n20/D 1.4472
Opgelet: For scientific research and laboratory use only.
Formule:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Kookpunt: 210 Smeltpunt: 2 Dichtheid: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 79 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007941 CAS nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
Specification Test Results
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (from N) | min. 99.5 % |
Water | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.00005 % |
Fe | max. 0.00001 % |
PB | max. 0.00001 % |