Formamide, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04008.1000EA 45.6 EUR
1.04008.1000 1.04008.9025 1.04008.2500
Formamide, EMPLURA®, Supelco®
Formamide
Formule: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Kookpunt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007941
CAS nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/02/2302502.jpg