Formamide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Carbamaldehyde
6749.1 6749.2
ROTH6749.1EA 0 EUR
ROTH6749.1 ROTH6749.2
Formamide
Formamide
Formule: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Kookpunt: 210
Smeltpunt: 2
Dichtheid: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007941
CAS nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM