Formamide
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Carbamaldehyde
21710.01 21710.02
SERA21710.01EA 0 EUR
SERA21710.01 SERA21710.02
Formamide
Formamide
Formule: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Kookpunt: 210
Smeltpunt: 2
Dichtheid: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 79
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007941
CAS nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM