Ureum zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
MQ200
8.18710.1000
8.18710.5000
8.18710.1000EA
39.4
EUR
8.18710.1000
8.18710.5000
Ureum zS, Sigma-Aldrich®
Ureum
Formule:
NH₂CONH₂ MW: 60.06 g/mol Kookpunt: 197 Smeltpunt: 132.7 Dichtheid: 1.34 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008022 CAS nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 Bereik: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Specification Test Results
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |