Acetohydrazide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10969.14 A10969.22 A10969.36
A10969.14EA 45.1 EUR
A10969.14 A10969.22 A10969.36
Acetohydrazide 96%
Acetohydrazide
Purity: 96% CAS No.: 1068-57-1 Molecular Formula: CH3CONHNH2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 60-68° Boiling Point: 128-129°/18mm Beilstein Reference: 506165 MDL No.: MFCD00007610
Formule: C₂H₆N₂O
Kookpunt: 128…129 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: ∼ 60…68 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007610
CAS nummer: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7