Adipohydrazide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Adipyl hydrazide
A15119.14 A15119.22 A15119.36
A15119.14EA 32 EUR
A15119.14 A15119.22 A15119.36
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Kookpunt: 446 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007614
CAS nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5