Hydroxyurea
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
25435.01
25435.02
SERA25435.01EA
0
EUR
SERA25435.01
SERA25435.02
Hydroxyurea
Hydroxyurea
Formule:
CH₄N₂O₂ Kookpunt: 296 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 142…144 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007943 CAS nummer: 127-07-1 EINECS: 204-821-7 Merck Index: 13,04874 |