2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25687.14 B25687.22
B25687.14EA 55.8 EUR
B25687.14 B25687.22
2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
2',6'-Dimethylacetanilide
Purity: 97% CAS No.: 2198-53-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00008675
Formule: C₁₀H₁₃NO
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 179…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008675
CAS nummer: 2198-53-0
EINECS: 218-596-8