2'-Methylacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 59.9 EUR
A13235.14 A13235.22
2'-Methylacetanilide ≥98%
2'-Methylacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Formule: C₉H₁₁NO
Kookpunt: 296 °C
Smeltpunt: 109…112 °C
Dichtheid: 1,160
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014961
CAS nummer: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Merck Index: 14,74