4'-Methylacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A13721.14 A13721.22 A13721.36
A13721.14EA 25.5 EUR
A13721.14 A13721.22 A13721.36
4'-Methylacetanilide ≥98%
4'-Methylacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 103-89-9 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 147-150° Boiling Point: 306-308° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00008677
Formule: C₉H₁₁NO
Kookpunt: 306…308 °C
Smeltpunt: 147…150 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008677
CAS nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 14,74