4'-Aminoacetanilide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(4-Aminophenyl)acetamide
400600250 400601000
ACRO400600250EA 38.4 EUR
ACRO400600250 ACRO400601000
4'-Aminoacetanilide 95%
4'-Aminoacetanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Kookpunt: 267 °C
Smeltpunt: 159…165 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007853
CAS nummer: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Merck Index: 13,00410
Order Now
Specification Test Results
Appearance Pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥94 %