2'-Nitroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06 A16677.14
A16677.06EA 28.9 EUR
A16677.06 A16677.14
2'-Nitroacetanilide ≥98%
2'-Nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 552-32-9 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 1959178 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00016991
Formule: C₈H₈N₂O₃
Smeltpunt: 90…93 °C
Dichtheid: 1,420
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016991
CAS nummer: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Merck Index: 14,6581