3'-Nitroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(3-Nitrophenyl)acetamide
B22062.06 B22062.14 B22062.22
B22062.06EA 41.6 EUR
B22062.06 B22062.14 B22062.22
3'-Nitroacetanilide ≥98%
3'-Nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 122-28-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 2211961 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00017015
Formule: C₈H₈N₂O₃
Smeltpunt: 151…153 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017015
CAS nummer: 122-28-1
EINECS: 204-532-6
Merck Index: 14,6581