4'-Nitroacetanilide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06 A13539.14
A13539.06EA 25.3 EUR
A13539.06 A13539.14
4'-Nitroacetanilide ≥98%
4'-Nitroacetanilide
Purity: 98% CAS No.: 104-04-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 2211962 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00007303
Formule: C₈H₈N₂O₃
Kookpunt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007303
CAS nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 14,6581