4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 47.8 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilide for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Kookpunt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007303
CAS nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol