2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21264.14
B21264.22
B21264.14EA
29.1
EUR
B21264.14
B21264.22
2'-Hydroxyacetanilide ≥97%
2'-Hydroxyacetanilide
Purity: 97%
CAS No.: 614-80-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 205-210°
Beilstein Reference: 607592
Formule:
C₈H₉NO₂ Smeltpunt: 205…210 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002181 CAS nummer: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |