Paracetamol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
A11240.0B
A11240.0I
A11240.30
A11240.36
A11240.0BEA
108
EUR
A11240.0B
A11240.0I
A11240.30
A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Formule:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Kookpunt: 388 Smeltpunt: 168…172 °C Dichtheid: 1.293 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002328 CAS nummer: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Merck Index: 13,00048 |
Specification Test Results
Appearance (Color) | White |
Form | crystalline powder |
Assay (HPLC) |
|