CYGREEN® Nucleïnezuur kleurstof
Leverancier: Enzo Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CYGREEN®
ENZOENZGEN1050100EA 151.8 EUR
ENZOENZGEN1050100 ALEXENZGEN1050100
CYGREEN® Nucleïnezuur kleurstof
Kleurstoffen Kleuringen voor elektroforese
Nucleïnezuurkleurstof voor gelkleuring en qPCR met hogere gevoeligheid.
  • Hogere gevoeligheid maakt detectie van lage doelconcentraties mogelijk
  • Grotere PCR-efficiëntie voor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten
  • Oplosbaar in water voor hogere stabiliteit
  • Compatibel met verschillende enzymsystemen
  • Geschikt voor veelgebruikte qPCR-platforms van het rotortype en het plaattype
  • Gevalideerd voor qPCR-toepassingen en gelkleuring
  • Lagere kosten per assay in vergelijking met veelgebruikte kleurstoffen
CYGREEN® Nucleïnezuurkleurstof is een DNA-intercalatiemiddel dat wordt gebruikt om DNA te kleuren. Het DNA-kleurstofcomplex zendt fluorescentiespectra uit die het geschikt maken voor qPCR- en gelkleuringtoepassingen. CYGREEN® Nucleïnezuurkleurstof heeft excitatie-/emissiespectra die vergelijkbaar zijn met veelgebruikte qPCR-kleurstoffen en kan worden vervangen om de gevoeligheid te verhogen en de kosten te verlagen.