Butylbutyraat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butyric acid butyl ester
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 83.1 EUR
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
Butylbutyraat 98%
Butylbutyraat
Formule: C₈H₁₆O₂
Kookpunt: 166 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –92 °C
Dichtheid: 0,8675 g/cm³
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009450
CAS nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g