Butylbutyraat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Butyric acid butyl ester
B24390.AK
B24390.AU
B24390.AKEA
29.8
EUR
B24390.AK
B24390.AU
Butylbutyraat ≥99%
Butylbutyraat
Purity: 99%
CAS No.: 109-21-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -92°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1747101
Merck Reference: 14,1556
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009450
Formule:
C₈H₁₆O₂ Kookpunt: 164…165 °C Smeltpunt: –92 °C Dichtheid: 0,871 Vlampunt: 49 °C (120 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009450 CAS nummer: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,1556 |