Butyl laurate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
42024.AC
42024.AE
42024.AP
42024.ACEA
28.8
EUR
42024.AC
42024.AE
42024.AP
Butyl laurate ≥99%
Butyl laurate
Purity: 99+%
CAS No.: 106-18-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 256.4
Flash Point:
Formule:
C₁₆H₃₂O₂ Kookpunt: 166 °C Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 0,86 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042870 CAS nummer: 106-18-3 EINECS: 203-370-3 |