Ethyl laurate
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 22.9 EUR
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyl laurate
Ethyl laurate
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Kookpunt: 269
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 138
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015065
CAS nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851