Methyl hexanoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formule:
C₇H₁₄O₂ Kookpunt: 150…151 °C Smeltpunt: –71 °C Dichtheid: 0,885 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009510 CAS nummer: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3,III |