Ethylformiaat 98+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 80.1 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Ethylformiaat 98+%, pure
Ethylformiaat
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 54 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 0,917 g/cm³
Vlampunt: –20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003294
CAS nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %