Ethylformiaat for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8.00891.9045 8.00891.9025
8.00891.9045EA 0 EUR
8.00891.9045 8.00891.9025
Ethylformiaat for synthesis
Ethylformiaat
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 148 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003294
CAS nummer: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03841